Beskrivelse
SCAT™ gevindadaptere er ideelle til at forbinde sikkerhedshætter, sikkerhedsaffaldshætter, tragte, dåser eller andre bortskaffelses- og forsyningsenheder.
- Fremstillet af polytetrafluorethylen (PTFE) materiale
- Fås i en lang række trådstørrelser
- Velegnet til alle SCAT™ hætter, tragte eller dåser
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | GL45 (m) til NS29/32 mm (m) |
| Til brug med (udstyr) | Jordhalsflaske |
| Materiale | PTFE |
| Produkttype | Trådadapter |