Få mere at vide
SCAT™ PTFE gevindadaptere
Artikelnummer. 10584448 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
GL/S40 (f) til GL45 (m)
GL/S40 (f) til S55 (m)
GL32 (f) til GL45 (m)
GL38 (f) til GL45 (m)
GL45 (f) til S55 (m)
GL45 (m) til 2 tommer. Tri-sikker (m)
GL45 (m) til NS29/32 mm (m)
GL45 (m) til R2 in. BSP/G2 tommer (m)
GPI 38-23 (f) til GL45 (m)
ND9
S51 (f) til S55 (m)
S60/61 (m) til B83 (f)
UNF 1/4 tommer. 28 G (f) til GL14 (m)
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10584448 UNF 1/4 tommer. 28 G (f) til GL14 (m) Hver
10120830 GL38 (f) til GL45 (m) Hver
10374900 GL32 (f) til GL45 (m) Hver
10318729 GL45 (m) til 2 tommer. Tri-sikker (m) Hver
10829840 GL45 (m) til R2 in. BSP/G2 tommer (m) Hver
10840411 GL45 (f) til S55 (m) Hver
10860391 GL45 (m) til NS29/32 mm (m) Hver
10384420 GL/S40 (f) til GL45 (m) Hver
10705802 GL/S40 (f) til S55 (m) Hver
10881051 S51 (f) til S55 (m) Hver
10130200 GPI 38-23 (f) til GL45 (m) Hver
10671211 ND9 Hver
17917270 S60/61 (m) til B83 (f) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10584448 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 107632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00 DKK
    226.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.50 DKK
    8% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
SCAT™ Sikkerhedshætter og SCAT™ Safety Waste Caps fås i mange trådstørrelser. Hvis det rigtige gevind til din beholder stadig ikke er tilgængeligt, skal du blot bruge den matchende adapter.
SCAT™ gevindadaptere er ideelle til at forbinde sikkerhedshætter, sikkerhedsaffaldshætter, tragte, dåser eller andre bortskaffelses- og forsyningsenheder.
  • Fremstillet af polytetrafluorethylen (PTFE) materiale
  • Fås i en lang række trådstørrelser
  • Velegnet til alle SCAT™ hætter, tragte eller dåser
Specifications
Lukkestørrelse UNF 1/4 tommer. 28 G (f) til GL14 (m)
Materiale PTFE
Produkttype Trådadapter