Få mere at vide
SCAT™ Polypropylen gevindadaptere
Artikelnummer. 10809350 Shop alle SCAT Europe produkter
Lukkestørrelse:
Tråd 1: R2 tommer. BSP/G2 tommer. (f), tråd 2: S55 (f)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10809350
Brand: SCAT™ 107024
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedshætter og sikkerhedsaffaldshætter fås i mange gevindstørrelser. Hvis det rigtige gevind til din beholder stadig ikke er tilgængeligt, skal du blot bruge den matchende adapter.
SCAT™ gevindadaptere er ideelle til at forbinde sikkerhedshætter, sikkerhedsaffaldshætter, tragte, dåser eller andre bortskaffelses- og forsyningsenheder.
  • Fremstillet af polypropylen (PP) materiale
  • Fås i en lang række trådstørrelser
  • Velegnet til alle SCAT™ hætter, tragte eller dåser
Tekniske data
Lukkestørrelse Tråd 1: R2 tommer. BSP/G2 tommer. (f), tråd 2: S55 (f)
Lukningsfarve Grøn
Liner materiale Polypropylen
Produkttype Trådadapter