Få mere at vide
SCAT™ Polypropylen gevindadaptere
Sikkerhedshætter og sikkerhedsaffaldshætter fås i mange gevindstørrelser. Hvis det rigtige gevind til din beholder stadig ikke er tilgængeligt, skal du blot bruge den matchende adapter.
Brand: SCAT™ 107014
386.72 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24132" to get your promotional price.
Beskrivelse
SCAT™ gevindadaptere er ideelle til at forbinde sikkerhedshætter, sikkerhedsaffaldshætter, tragte, dåser eller andre bortskaffelses- og forsyningsenheder.
- Fremstillet af polypropylen (PP) materiale
- Fås i en lang række trådstørrelser
- Velegnet til alle SCAT™ hætter, tragte eller dåser
Tekniske data
Tråd 1: GL45 (m), Tråd 2: R2 tommer. BSP/G2 tommer (m) | |
Farveløs | |
Polypropylen | |
Trådadapter |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Everyday Lab Essentials
From wipes to waste bins, labels to liners – save on them all.Promo Code: 24132Expires: 2025-08-24