Få mere at vide
SCAT™ Polypropylen gevindadaptere
Artikelnummer. 10508130 Shop alle SCAT Europe produkter
Lukkestørrelse:
Gevind 1: GL/S40 (f), Gevind 2: GL45 (m)
Gevind 1: S 60/61 (f) Gevind 2: GL45 (m)
Tråd 1: S51 (f), Tråd 2: GL45 (m)
Tråd 1: S55 (f), Tråd 2: GL45 (m)
Tråd 1: S60/61, Tråd 2: S55 (m)
Lukningsfarve:
Farveløs
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10508130
Brand: SCAT™ 107099
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedshætter og sikkerhedsaffaldshætter fås i mange gevindstørrelser. Hvis det rigtige gevind til din beholder stadig ikke er tilgængeligt, skal du blot bruge den matchende adapter.
SCAT™ gevindadaptere er ideelle til at forbinde sikkerhedshætter, sikkerhedsaffaldshætter, tragte, dåser eller andre bortskaffelses- og forsyningsenheder.
  • Fremstillet af polypropylen (PP) materiale
  • Fås i en lang række trådstørrelser
  • Velegnet til alle SCAT™ hætter, tragte eller dåser
Tekniske data
Lukkestørrelse Tråd 1: S55 (f), Tråd 2: GL45 (m)
Lukningsfarve Farveløs
Liner materiale Polypropylen
Produkttype Trådadapter