Få mere at vide
SCAT™ Polypropylen gevindadaptere
Artikelnummer. 10384900 Shop alle SCAT Europe produkter
Lukkestørrelse:
Tråd 1: GL45 (m), Tråd 2: GL32 (f)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10384900
Brand: SCAT™ 107996
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedshætter og sikkerhedsaffaldshætter fås i mange gevindstørrelser. Hvis det rigtige gevind til din beholder stadig ikke er tilgængeligt, skal du blot bruge den matchende adapter.
SCAT™ gevindadaptere er ideelle til at forbinde sikkerhedshætter, sikkerhedsaffaldshætter, tragte, dåser eller andre bortskaffelses- og forsyningsenheder.
  • Fremstillet af polypropylen (PP) materiale
  • Fås i en lang række trådstørrelser
  • Velegnet til alle SCAT™ hætter, tragte eller dåser
Tekniske data
Lukkestørrelse Tråd 1: GL45 (m), Tråd 2: GL32 (f)
Lukningsfarve Farveløs
Liner materiale Polypropylen
Produkttype Trådadapter