Få mere at vide
SCAT™ Polypropylen gevindadaptere
Shop alle SCAT Europe produkter
Lukkestørrelse:
Tråd 1: GL38, Tråd 2: GL45 (m)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
SCAT™ gevindadaptere er ideelle til at forbinde sikkerhedshætter, sikkerhedsaffaldshætter, tragte, dåser eller andre bortskaffelses- og forsyningsenheder.
- Fremstillet af polypropylen (PP) materiale
- Fås i en lang række trådstørrelser
- Velegnet til alle SCAT™ hætter, tragte eller dåser
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | Tråd 1: GL38, Tråd 2: GL45 (m) |
| Lukningsfarve | Farveløs |
| Liner materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Trådadapter |