Få mere at vide
SCAT™ Gevindadapter, Type 51
Artikelnummer. 10598120 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
Tråd 1: S60/61 (m), Tråd 2: S51 (f)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10598120 Tråd 1: S60/61 (m), Tråd 2: S51 (f) Hver
1 options
Artikelnummer. 10598120 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 107097
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00 DKK
    491.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 45.43 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Sikkerhedshætter og sikkerhedsaffaldshætter fås i mange gevindstørrelser. Hvis det rigtige gevind til din beholder stadig ikke er tilgængeligt, skal du blot bruge den matchende adapter.
SCAT™ gevindadaptere er ideelle til at forbinde sikkerhedshætter, sikkerhedsaffaldshætter, tragte, dåser eller andre bortskaffelses- og forsyningsenheder.
  • Fremstillet af polypropylen (PP) materiale
  • Fås i en lang række trådstørrelser
  • Velegnet til alle SCAT™ hætter, tragte eller dåser
Tekniske data
Lukkestørrelse Tråd 1: S60/61 (m), Tråd 2: S51 (f)
Lukningsfarve Farveløs
Liner materiale Polypropylen
Produkttype Trådadapter