Få mere at vide
SymLine™ Adaptere
Shop alle SCAT Europe produkter
Lukkestørrelse:
GL14, NPT 1/4 in.
GL25, 14.6 mm
S60/61, 2 in. Tri-Sure
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
eksisterer allerede
SymLine™ tilbyder en passende adapter til hver rød tråd, så du ikke har problemer med at forbinde forskellige trådtyper.
- Mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler giver dig mulighed for at konfigurere din SymLine™ system til dine behov
- Alt tilbehør er elektrostatisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Specifications
Specifications
| Lukkestørrelse | S60/61, 2 in. Tri-Sure |
| Lukningsfarve | Black |
| Oversigt | S60/61 (f) til 2 tommer Tri-sure (f)-forbindelse |
| Farve | Sort |
| Liner materiale | HDPE-EC |
| Materiale | HDPE-EC |
| Produkttype | Trådadapter |