Få mere at vide
SymLine™ Adaptere
Artikelnummer. 17387409
Skift visning
Lukkestørrelse:
GL14, NPT 1/4 in.
GL25, 14.6 mm
S60/61, 2 in. Tri-Sure
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse unitSize
17387409 GL25, 14.6 mm -
10811561 S60/61, 2 in. Tri-Sure Hver
31454263 GL14, NPT 1/4 in. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17387409 Leverandør SymLine™ Leverandørnr. 106510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dovetail din SymLine™ System, der passer til netop dine behov. Her finder du mange nyttige tilbehør.
eksisterer allerede
SymLine™ tilbyder en passende adapter til hver rød tråd, så du ikke har problemer med at forbinde forskellige trådtyper.
  • Mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler giver dig mulighed for at konfigurere din SymLine™ system til dine behov
  • Alt tilbehør er elektrostatisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Tekniske data
Lukkestørrelse GL25, 14.6 mm
Lukningsfarve Black
Oversigt GL25 (f) til (OD) 14,6 mm forbindelse
Farve Sort
Liner materiale HDPE-EC
Materiale HDPE-EC
Produkttype Trådadapter