Få mere at vide
SymLine™ Adaptere
Artikelnummer. 17367409
Lukkestørrelse:
G 1/2 in., GL25
Artikelnummer. 17367409
Brand: SymLine™ 106447
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dovetail din SymLine™ System, der passer til netop dine behov. Her finder du mange nyttige tilbehør.
eksisterer allerede
SymLine™ tilbyder en passende adapter til hver rød tråd, så du ikke har problemer med at forbinde forskellige trådtyper.
  • Mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler giver dig mulighed for at konfigurere din SymLine™ system til dine behov
  • Alt tilbehør er elektrostatisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Tekniske data
Lukkestørrelse G 1/2 in., GL25
Lukningsfarve Black
Oversigt G1/2 tommer (f) til GL25 (m) Tilslutning
Farve Sort
Liner materiale HDPE-EC
Materiale HDPE-EC
Produkttype Trådadapter