Få mere at vide
SymLine™ Adaptere
Lukkestørrelse:
GL25
Beskrivelse
eksisterer allerede
SymLine™ tilbyder en passende adapter til hver rød tråd, så du ikke har problemer med at forbinde forskellige trådtyper.
- Mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler giver dig mulighed for at konfigurere din SymLine™ system til dine behov
- Alt tilbehør er elektrostatisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | GL25 |
| Lukningsfarve | Black |
| Oversigt | GL25 (f) til GL25 (m) forbindelse |
| Farve | Sort |
| Liner materiale | HDPE-EC |
| Til brug med (udstyr) | Desktop Mount med GL25 tilslutning |
| Materiale | HDPE-EC |
| Produkttype | Vinklet adapter (type 2) |