Få mere at vide
SymLine™ Adaptere
Artikelnummer. 17327429
Liner materiale:
HDPE-EC
Artikelnummer. 17327429
Brand: SymLine™ 121211
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dovetail din SymLine™ System, der passer til netop dine behov. Her finder du mange nyttige tilbehør.
eksisterer allerede
SymLine™ tilbyder en passende adapter til hver rød tråd, så du ikke har problemer med at forbinde forskellige trådtyper.
  • Mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler giver dig mulighed for at konfigurere din SymLine™ system til dine behov
  • Alt tilbehør er elektrostatisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Tekniske data
Lukningsfarve Black
Oversigt Borehulsreduktionsadapter
Diameter (metrisk) Udvendig 54 til 75 mm
Farve Sort
Diameter (metrisk) åbning 33 mm
Liner materiale HDPE-EC
Materiale HDPE-EC
Produkttype Adapter