Få mere at vide
SymLine™ Adaptere
Artikelnummer. 15254708
Lukkestørrelse:
GL14, R 2 in. BSP/G 2 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15254708
Brand: SymLine™ 107885
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dovetail din SymLine™ System, der passer til netop dine behov. Her finder du mange nyttige tilbehør.
eksisterer allerede
SymLine™ tilbyder en passende adapter til hver rød tråd, så du ikke har problemer med at forbinde forskellige trådtyper.
  • Mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler giver dig mulighed for at konfigurere din SymLine™ system til dine behov
  • Alt tilbehør er elektrostatisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Tekniske data
Lukkestørrelse GL14, R 2 in. BSP/G 2 in.
Lukningsfarve Black
Oversigt Mekanisk niveauindikator
Farve Sort
Liner materiale HDPE-EC
Til brug med (udstyr) Tragt
Materiale HDPE-EC
Produkttype Tragtadapter