Få mere at vide
SymLine™ Adaptere
Artikelnummer. 10811561 Shop alle SCAT Europe produkter
Lukkestørrelse:
GL14, NPT 1/4 in.
GL25, 14.6 mm
S60/61, 2 in. Tri-Sure
Pakningsstørrelse:
Hver
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 10811561
Brand: SymLine™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Dovetail din SymLine™ System, der passer til netop dine behov. Her finder du mange nyttige tilbehør.
eksisterer allerede
SymLine™ tilbyder en passende adapter til hver rød tråd, så du ikke har problemer med at forbinde forskellige trådtyper.
  • Mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler giver dig mulighed for at konfigurere din SymLine™ system til dine behov
  • Alt tilbehør er elektrostatisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Tekniske data
Lukkestørrelse S60/61, 2 in. Tri-Sure
Lukningsfarve Black
Oversigt S60/61 (f) til 2 tommer Tri-sure (f)-forbindelse
Farve Sort
Liner materiale HDPE-EC
Materiale HDPE-EC
Produkttype Trådadapter