Få mere at vide
Tocris Bioscience™ THPTA
Beskrivelse
THPTA is a click chemistry auxiliary reagent. It is a stabilizing ligand for copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris[(1-(3-hydroxypropyl)-1 H-1,2,3-triazol-4-yl]methyl)amine |
| CAS | 760952-88-3 |
| Mængde | 100 mg |
| Mål | General Laboratory Research Reagent |
| Molekylær formel | C18H30N10O3 |
| Renhed | 0.95 |