Få mere at vide
Tocris Bioscience™ THPTA
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18706225
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18706225 100 mg
1 options
Artikelnummer. 18706225 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7863/100
Click chemistry auxiliary reagent; accelerating ligand for copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reaction
THPTA is a click chemistry auxiliary reagent. It is a stabilizing ligand for copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris[(1-(3-hydroxypropyl)-1 H-1,2,3-triazol-4-yl]methyl)amine
CAS 760952-88-3
Mængde 100 mg
Mål General Laboratory Research Reagent
Molekylær formel C18H30N10O3
Renhed 0.95