missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thorium Standard: Th @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™

Artikelnummer. 17997979
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17997979 50 ml
17968769 500 ml
17909389 250 ml
17937629 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17997979 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPTHN50
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser

Thorium Standard: Th @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thorium
CAS 7440-29-1
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Thorium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Th
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Th
InChI formel InChI=1S/Th
SMIL [Th]
IUPAC navn Thorium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 232.038
Mængde 50 ml
Formel vægt 232,038 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.