Få mere at vide
Thorium Standard: Th @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Thorium Standard: Th @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thorium |
| CAS | 7440-29-1 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Thorium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Th |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Th |
| InChI formel | InChI=1S/Th |
| Vis mere |