Få mere at vide
Thorium opløsning til ICP 1g/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12973524 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12973524 100 mL Flaske 100ml
12983524 250 mL Flaske 250ml
12993524 500 mL Flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12973524 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 060 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 DKK
    422.77 DKK / 100ml
    Spare 152.23 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne Th
Koncentration 1 ±0,002 g/L
Type Massespektrometristandard
Element Th
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre
Mængde 100 mL