Få mere at vide
Euro Protection™ Thor Multirisk Bukser, Navy
Euro Protection™ Thor Multirisk Pants, Navy er antistatiske, brandhæmmende og har reflekterende båndtape for synlighed.
981.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Multirisk bukser |
---|---|
Materiale | Bomuld |
Modstandsdygtig overfor | Brandhæmmende, Antistatisk |
Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 11611:2007Klasse 1 - A1IEC 61482-2:2009 Klasse 1 - 4 kAEN 13034:2005+A1:2009Type PB6EN 1149-5:200N 14404:2004+A1:20 |
Stil | Inkluderer reflekterende båndtape |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15830892
|
Euro Protection™
8MTHTNS |
Lille |
981.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 24-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15820892
|
Euro Protection™
8MTHTNM |
981.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||||
15810892
|
Euro Protection™
8MTHTNL |
Større |
981.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 14-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15840892
|
Euro Protection™
8MTHTNXL |
X-Large |
981.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15850892
|
Euro Protection™
8MTHTNXXL |
2X-stor |
981.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15860892
|
Euro Protection™
8MTHTNXXXL |
3X-Large |
981.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Brandhæmmende
- Antistatisk
- Refleksbånd
- Bomuld/polyester konstruktion
Tekniske data
Multirisk bukser | |
Brandhæmmende, Antistatisk | |
Inkluderer reflekterende båndtape |
Bomuld | |
DA ISO 11611:2007Klasse 1 - A1IEC 61482-2:2009 Klasse 1 - 4 kAEN 13034:2005+A1:2009Type PB6EN 1149-5:200N 14404:2004+A1:20 |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Euro Protection™ Thor Multirisk Bukser, Navy