Få mere at vide
Brand™ Tællekamre, Thoma mønster, BLAUBRAND™ , dobbelt kendelse
Product Code. 10648431 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Inkluderer:
Med fjederclips
Uden fjederclips
Unit Size:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Inkluderer Unit Size
10648431 Med fjederclips Hver
10054030 Uden fjederclips Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10648431 Supplier Brand™ Supplier No. 718020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00 DKK
    512.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 172.21 DKK
    25% Slukket
På lager
BLAUBRAND™ kvalitet. Fremragende målepræcision. 100% certificeret kvalitet.
  • Fremstillet i henhold til DIN 12 847, inklusive 2 hæmacytometer dækglas.
  • Afgørelser svarer til den centrale store firkant i Neubauer-kammeret.
  • Minikvadrene har et areal på 0,0025 mm 2 hver.
  • Da de ydre store firkanter ikke er udfyldte, bruges Thoma-kammeret kun til at tælle trombocytter og erytrocytter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Tælleanordning
Mængde 1 Hver
Dybde (metrisk) 0.1mm
Til brug med (applikation) Optælling af trombocytter og erytrocytter
Inkluderer Med fjederclips