Beskrivelse
- Fremstillet i henhold til DIN 12 847, inklusive 2 hæmacytometer dækglas.
- Afgørelser svarer til den centrale store firkant i Neubauer-kammeret.
- Minikvadrene har et areal på 0,0025 mm 2 hver.
- Da de ydre store firkanter ikke er udfyldte, bruges Thoma-kammeret kun til at tælle trombocytter og erytrocytter.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tælleanordning |
| Mængde | 1 Hver |
| Dybde (metrisk) | 0.1mm |
| Til brug med (applikation) | Optælling af trombocytter og erytrocytter |
| Inkluderer | Uden fjederclips |