Få mere at vide
MedChemExpress THK5351
Artikelnummer. 16499826
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499826 50 mg -
16493288 10 mg -
16472706 25 mg -
16426017 5 mg -
16410739 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16499826 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY101183
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress THK5351 can be radiolabeled and used as a radiotracer for in vivo imaging of tau pathology in the brain.
Tekniske data
Mængde 50 mg
Produkttype Biochemical Assay Reagents
Molekylvægt (g/mol) 327.35 g/mol
Opløselighed DMSO : 50 mg/mL (152.74 mM; Need ultrasonic)
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 1707147-26-9