Få mere at vide
Witeg™ Thistle Funnel med bøjning og to løg
Artikelnummer. 10440975
Skift visning
Højde (metrisk):
400 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
10440975 400 mm
1 options
Artikelnummer. 10440975 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 2 118 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.83 DKK
    113.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.26 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Nyttig til tilsætning af en væske, især kaustiske syrer eller baser, til et eksisterende system eller apparat. Witeg™ Thistle Funnel med bøjning og to løg har en lang stilkaksel for at lette indsættelse i en kolbe.
  • Tidsleform.
  • Bøj og to pærer.
  • Højde: 400 mm.
  • Indvendig diameter: 6 mm.
Tekniske data
Diameter (metrisk) stilk 6mm
Materiale Glas
Højde (metrisk) 400 mm