Få mere at vide
Molecular Sieve Type 3A, teknisk, 1,6-2,5 mm perler (8-12 mesh), Fisher Chemical
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12916213 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12916213 250 g 50ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12916213 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. MS/1010/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00 DKK
    1661.61 DKK / 50ml
    Spare 408.39 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tredive-elementløsning - Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr,Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb,Rb Sb Se Sr, Ti, Tl, V, U, Zn for ICP 100mg/L HNO3 matrix
Tekniske data
Farve Beige
Emballage Plast pulver krukke
Mængde 250 g
CAS 308080-99-1
Fysisk form Fast stof
Molekylær formel AlNaO6Si2
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
IUPAC navn Molekylsigter 3A
Molekylvægt (g/mol) 202.135
PubChem CID 19758701
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molecular sieve type 3A Nominal pore size 3 Angstroms
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH207-Advarsel! Indeholder cadmium. Der udvikles farlige dampe under anvendelsen. Se producentens oplysninger. Overhold sikkerhedsforskrifterne.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, beryllium nitrate, aluminium nitrate, lithium nitrate