Få mere at vide
Enogtredive elementer opløsning, 10mg/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12926193 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12926193 250 ml 250ml
12906193 50 ml 50ml
12916193 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12926193 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. MS 007 250
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Enogtredive elementopløsning - Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb Se Sm Sr, Tl, Tm, U, V, Zn for ICP/MS 10mg/L HNO3-matrix
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thirty-One Elements
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne Ag,Al,As,Ba,B,Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Dy,Er,Gd,Ho,La,Li,Lu,Mn,Nd,Ni,P, Pb,Rb,Se,Sm,Sr,Tl,Tm,U,V,Zn
Fysisk form Væske
Koncentration 10 mg/L
Type ICP/MS Kalibreringsmulti-element Standardløsning
Element Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Øh, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, TI, Tm, U, V, Zn
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Mængde 250 ml
Produktidentifikator
  • Multi-element Standard Solution for ICP. 31 Components in HNO3 2% (MS 007)
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i