Få mere at vide
Enogtredive elementer opløsning, 10mg/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Beskrivelse
Enogtredive elementopløsning - Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb Se Sm Sr, Tl, Tm, U, V, Zn for ICP/MS 10mg/L HNO3-matrix
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thirty-One Elements |
| Emballage | Flaske |
| Analyt- eller komponentnavne | Ag,Al,As,Ba,B,Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Dy,Er,Gd,Ho,La,Li,Lu,Mn,Nd,Ni,P, Pb,Rb,Se,Sm,Sr,Tl,Tm,U,V,Zn |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 10 mg/L |
| Type | ICP/MS Kalibreringsmulti-element Standardløsning |
| Element | Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Øh, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, TI, Tm, U, V, Zn |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 2% HNO3 |
| Mængde | 250 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Multi-element Standard Solution for ICP. 31 Components in HNO3 2% (MS 007)
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i