Få mere at vide
Thiram-d12, TRC
Artikelnummer. 30449984
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30449984 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30449984 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT39550225MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ThiramD12
CAS 69193-86-8
Molekylær formel C6 2H12 N2 S4
Mængde 25 mg
Synonym Thioperoxydicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S2)','tetra(methyl-d3)- (9CI), Thiram D12, Thiram-d12
InChI formel InChI=1S/C6H12N2S4/c1-7(2)5(9)11-12-6(10)8(3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N(C(=S)SSC(=S)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn bis(trideuteriomethyl)carbamothioylsulfanyl N,N-bis(trideuteriomethyl)carbamodithioate
Molekylvægt (g/mol) 252.51
Formel vægt 252.0637