Få mere at vide
Tocris Bioscience™ THIQ
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18094212
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18094212 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18094212 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3032/1
Potent and selective MC4 receptor agonist
Potent and selective melanocortin 4 (MC4) receptor agonist (IC50 values are 1.2, 761 and 2067 nM for human MC4, MC3 and MC1 receptors respectively). Enhances intracavernosal pressure and stimulates erectile activity in rats ex copula following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 312637-48-2
Mængde 1 mg
Produkttype THIQ
Renhed >95%
Molekylvægt (g/mol) 589.181