Få mere at vide
Tocris Bioscience™ THIP hydrochloride
Artikelnummer. 18034062
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18034062 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18034062 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0807/50
GABAA agonist
Systemically active GABAA receptor agonist and GABAA-ρ receptor antagonist. Displays antinociceptive, anticonvulsant and sedative effects. Hypnotic agent that enhances delta activity within non-REM sleep in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale THIP hydrochloride
CAS 85118-33-8
Mængde 50 mg
Molekylær formel C6H9ClN2O2
Formel vægt 176.6
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 176.60