Få mere at vide
Thioxanthen, 98%
Artikelnummer. 10762054 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762054 1 g Glasflaske 1g
10024673 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762054 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391670010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 261-31-4 | C13H10S | 198,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261-31-4
Molekylær formel C13H10S
Molekylvægt (g/mol) 198.28
MDL nummer MFCD00046936
InChI nøgle PQJUJGAVDBINPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioxanthene, 10h-dibenzo b,e thiin, thiaxanthen, thioxanthen, dibenzothiapyran, 9h-thioxanthen, 10h-dibenzo b,e thiopyran, chembl79451
PubChem CID 67495
ChEBI CHEBI:51055
IUPAC navn 9H-thioxanthen
SMIL C1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioxanthene
Smeltepunkt 128 °C til 131 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 340 °C (730,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 9522
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: frit opløselig i kloroform, moderat opløselig i alkohol, ether
Formel vægt 198.29
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystals or Needles