Få mere at vide
Thiovardenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiovardenafil |
| CAS | 912576-24-0 |
| Molekylær formel | C23H32N6O3S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[2-Ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazine-4(1H)-thione, 1-[[3-(1,4-Dihydro-5-methyl-7-propyl-4-thioxoimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-ethylpiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N6O3S2/c1-5-8-20-24-16(4)21-23(33)25-22(26-29(20)21)18-15-17(9-10-19(18)32-7-3)34(30,31)28-13-11-27(6-2)12-14-28/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,33) |
| SMIL | CCCC1=NC(=C2N1NC(=NC2=S)C3=C(C=CC(=C3)S(=O)(=O)N4CCN(CC4)CC)OCC)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.67 |
| Formel vægt | 504.1977 |