Få mere at vide
Thiouric Acid-13C3 Sodium Salt Dihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiouric Acid-13C3 Sodium Salt Dihydrate |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4O2S.Na/c10-4-6-1-2(7-4)8-5(11)9-3(1)12;/h(H4,6,7,8,9,10,11,12);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,4+1; |
| Formel vægt | 208.998 |