missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thiouric Acid-13C3 Sodium Salt Dihydrate, TRC

Artikelnummer. 30453556
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453556 10 mg
30454105 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30453556 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT37550210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1330823-16-9
Molekylær formel 13C3 C2 H3 N4 Na O2 S
Molekylvægt (g/mol) 209.136
IUPAC navn (2,8-dihydroxy-9H-purin-6-yl)sulfanylsodium
SMIL O[13c]1n[13c]2[13c](S[Na])nc(O)nc2[nH]1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thiouric Acid-13C3 Sodium Salt Dihydrate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O2S.Na/c10-4-6-1-2(7-4)8-5(11)9-3(1)12;/h(H4,6,7,8,9,10,11,12);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,4+1;
Formel vægt 208.998
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.