Få mere at vide
Thiourea, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 62-56-6 |
| Smeltepunkt | 169°C to 173°C |
| Tæthed | 1.405 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00008067 |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | Thiourea, Thiocarbamide, Thiourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 76.12 |
| Grad | Research |