Få mere at vide
Thiourea, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15823871
Skift visning
Mængde:
25 kg
Artikelnummer. Mængde
15823871 25 kg
1 options
Artikelnummer. 15823871 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 1079789025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Special quality for synthesis
special quality for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 62-56-6
Smeltepunkt 169°C to 173°C
Tæthed 1.405 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00008067
Mængde 25 kg
Synonym Thiourea, Thiocarbamide, Thiourea
Molekylvægt (g/mol) 76.12