Få mere at vide
Thiourea, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11478882 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11478882 250 g Plastic powder jar 250g
11488882 500 g Plastic powder jar 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478882 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/1150/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 62-56-6
Molekylær formel CH4N2S
Molekylvægt (g/mol) 76.12
MDL nummer MFCD00008067
InChI nøgle UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC navn thiourea
SMIL NC(N)=S
Tekniske data
Smeltepunkt 171°C
Farve White
Emballage Plastic powder jar
Mængde 250 g
Formel vægt 76.12g/mol
Fysisk form Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • THIOUREA SLR
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.