Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiourea |
| CAS | 45-001-296 |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | CH4N2S |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 76.13 |
| Fysisk form | Fast stof |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Thiourea
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P235-Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i