Få mere at vide
Mettler Toledo™ Thiourinstof rengøringsopløsning
Artikelnummer. 10495011
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10495011 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 10495011 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51350102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00 DKK
    231.36 DKK / 250ml
    Spare 16.64 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fjerner sølvsulfidforurening fra pH-elektroder. Mettler Toledo™ Thiourea Cleaning Solution hjælper med at opretholde elektrodeydelsen og bør bruges efter målinger og før rekalibrering. Behandling bør påføres indtil misfarvning.
pH-elektroden er hovedaktøren for pH-måling. Det kræver særlig pleje og opmærksomhed. Fjernelse af kontaminering er påkrævet, før elektroden kan re-kalibreres og bruges til en anden måling. Skylning med deioniseret vand er ikke tilstrækkelig, når sølvsulfidforurening er til stede; Thiourinstof anbefales i dette tilfælde.
  • Tilgængelig i en praktisk flaske med skruelåg med en problemfri etiket
  • SDS og etiket indeholder information i henhold til GHS (Globally Harmonized System)
  • Behandlingstiden er cirka 1 time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
Sammensætning Thiourinstof/thiocarbamid (5 –10%) og HCl
Oversigt Rengøringsopløsning Thiourinstof, 250mL
Til brug med (udstyr) pH-elektrode
Type påfyldningsopløsning Rengøring
Til brug med (applikation) Til rengøring af forbindelser med sølvsulfidforurening
Lugt Lugtfri
Emballage 5 2 oz. (5 x 60 mL) Flasker
pH-område 1
Mængde 250 ml
Opløselighed Fuldstændig blandbar i vand
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cleaning solution Thiourea / HCl
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: thiourea, Hydrochloric acid