Få mere at vide
Thiourea, ACS, 99% min.
Product Code. 11378048
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Unit Size:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11378048 1 kg -
11368048 50 g 50g
11358048 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11378048 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 036609.A1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Add to basket
Reagens til organisk syntese | CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76,12 g/mol
Anvendes som reagens til organisk syntese. Thiourinstof er et fotografisk fikseringsmiddel og bruges til fremstilling af harpikser. Det fungerer som en katalysator for asymmetriske reaktioner. Det spiller en væsentlig rolle som katalysator for stærkt enantio- og diastereoselektiv additionsreaktion af oxindoler til nitroolefiner. Det er også nyttigt at forbedre produktiviteten af mungbønne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62-56-6
Molekylær formel CH4N2S
Molekylvægt (g/mol) 76.12
MDL nummer MFCD00008067
InChI nøgle UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC navn thiourinstof
SMIL NC(N)=S
Specifications
Kemisk navn eller materiale Thiourea
Smeltepunkt 175 °C til 178 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.405 g/mL
Lugt Lugtfri
Lineær formel H2NCSNH2
Mængde 1 kg
FN nummer UN3077
Beilstein 605327
Merck Index 14,9367
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 76.12
Procent renhed ≤99%
Grad ACS
Fysisk form Krystallinsk