Få mere at vide
Thiourea, 99%
Beskrivelse
Reagens til organisk syntese Anvendes som reagens til organisk syntese. Thiourinstof er et fotografisk fikseringsmiddel og bruges til fremstilling af harpikser. Det fungerer som en katalysator for asymmetriske reaktioner. Det spiller en væsentlig rolle som katalysator for stærkt enantio- og diastereoselektiv additionsreaktion af oxindoler til nitroolefiner. Det er også nyttigt at forbedre produktiviteten af mungbønne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reagens til organisk syntese Anvendes som reagens til organisk syntese. Thiourinstof er et fotografisk fikseringsmiddel og bruges til fremstilling af harpikser. Det fungerer som en katalysator for asymmetriske reaktioner. Det spiller en væsentlig rolle som katalysator for stærkt enantio- og diastereoselektiv additionsreaktion af oxindoler til nitroolefiner. Det er også nyttigt at forbedre produktiviteten af mungbønne.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Stabil. Uforeneligt med stærke syrer. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Håndter og opbevar under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiourea |
| Smeltepunkt | 172 °C til 178 °C |
| Tæthed | 1.405 |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 605327 |
| Merck Index | 14,9367 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 76.12 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Thiourea
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Thiourea