Få mere at vide
Thiourea, 99%
Artikelnummer. 11485213
Skift visning
Mængde:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
100g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485213 500 g 500g
11493920 100 g 100g
11495213 2500 g 2500g
11405223 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11485213 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12828.36
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76,12 g/mol
Reagens til organisk syntese Anvendes som reagens til organisk syntese. Thiourinstof er et fotografisk fikseringsmiddel og bruges til fremstilling af harpikser. Det fungerer som en katalysator for asymmetriske reaktioner. Det spiller en væsentlig rolle som katalysator for stærkt enantio- og diastereoselektiv additionsreaktion af oxindoler til nitroolefiner. Det er også nyttigt at forbedre produktiviteten af mungbønne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens til organisk syntese Anvendes som reagens til organisk syntese. Thiourinstof er et fotografisk fikseringsmiddel og bruges til fremstilling af harpikser. Det fungerer som en katalysator for asymmetriske reaktioner. Det spiller en væsentlig rolle som katalysator for stærkt enantio- og diastereoselektiv additionsreaktion af oxindoler til nitroolefiner. Det er også nyttigt at forbedre produktiviteten af mungbønne.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Stabil. Uforeneligt med stærke syrer. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Håndter og opbevar under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-56-6
Molekylær formel CH4N2S
Molekylvægt (g/mol) 76.12
MDL nummer MFCD00008067
InChI nøgle UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC navn thiourinstof
SMIL NC(N)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiourea
Smeltepunkt 172 °C til 178 °C
Tæthed 1.405
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 605327
Merck Index 14,9367
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 76.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiourea
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiourea