Få mere at vide
Thiourea, 99%, ekstra ren
Artikelnummer. 10497140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fibertromme
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10497140 500 g Plastflaske 500g
10785971 1 kg Plastflaske 1kg
10338703 5 kg Plast tromle 5kg
15199183 25 kg Fibertromme 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10497140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138915000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.42 DKK
    419.65 DKK / 500g
    Spare 46.77 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Thiourea, Thiocarbamid, CAS # 62-56-6, er en analog til urinstof med en enkelt svovlsubstitueret ilt. | CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Thiourinstof er et derivat af den biologiske forbindelse, urinstof
• Thiourinstof er meget giftigt, når det nedbrydes og virker som et kræftfremkaldende stof
Applikationer
•Thiourinstof kan bruges som et denatureringsmiddel i lyseringsbuffere og lignende prøvebuffere, der kræver solubilisering af proteiner
• Thiourinstof kan fungere som en antioxidant og kromofor
• Thiourinstof kan bruges i studiet af cellulær redox, autofagi og aldring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-56-6
Molekylær formel CH4N2S
Molekylvægt (g/mol) 76.12
MDL nummer MFCD00008067
InChI nøgle UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC navn thiourinstof
SMIL NC(N)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiourea
Smeltepunkt 171,0 °C til 175,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Jodimetri)
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCSNH2
Mængde 500 g
Beilstein 03, 180
Fieser 01,1164; 02,412; 03,290; 06,586; 11,519; 15,308
Merck Index 15, 9521
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 136 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 12g/100g methanol (20 °C), opløselig i isopropylalkohol, butanol, pentanol, sparsomt opløselig i ether
Formel vægt 76.12
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiourea
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.