Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiourea |
| Navn note | For analysis |
| Smeltepunkt | 171.0°C to 175.0°C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 0.5% max. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Iodimetry) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | H2NCSNH2 |
| Mængde | 1 kg |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Thiourea
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P273-Undgå udledning til miljøet.