Få mere at vide
Thiourea, 99+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10780682 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10780682 1 kg Plastflaske 1kg
10790682 250 g Plastflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10780682 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424540010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1447.78 DKK
    1302.65 DKK / 1kg
    Spare 145.13 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-56-6
Molekylær formel CH4N2S
Molekylvægt (g/mol) 76.12
MDL nummer MFCD00008067
InChI nøgle UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC navn thiourinstof
SMIL NC(N)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiourea
Navn note 99+%
Smeltepunkt 171,0 °C til 175,0 °C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0,1% maks.
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (På tørret grundlag) (Argentometri)
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCSNH2
Mængde 1 kg
Beilstein 03, 180
Fieser 01,1164; 02,412; 03,290; 06,586; 11,519; 15,308
Følsomhed (til Bismuth) Bestå test
Merck Index 15, 9521
Opløselighedsinformation (16,5 g i 100 ml vand, 25 °C) Består testen
Formel vægt 76.12
Procent renhed 99+%
Grad ACS-reagens
Fysisk form Krystallinsk pulver