missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thiourea-13C,15N2, TRC

Artikelnummer. 30454437
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454437 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454437 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT37545250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thiourea-13C,15N2
CAS 285977-83-5
Molekylær formel 13C H4 15N2 S
Mængde 50 mg
Synonym Thio-pseudourea-13C,15N2, β-Thiopseudourea-13C,15N2, Thiocarbamide-13C,15N2
InChI formel InChI=1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
SMIL [15NH2][13C](=S)[15NH2]
IUPAC navn bis(^{15}N)(azanyl)(1^{13}C)methanethione
Molekylvægt (g/mol) 79.1
Formel vægt 79.0069
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.