Få mere at vide
Thiothixen, Mikromol™
Artikelnummer. 17962746
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17962746 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17962746 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3269.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Thiothixen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Thiothixene
CAS 3313-26-6
Analyt- eller komponentnavne Thiothixene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C23 H29 N3 O2 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 9H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (9Z)-, 9H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)-, Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)- (8CI), Thiothixene, Tiotixene, cis-Thiothixene
InChI formel InChI=1S/C23H29N3O2S2/c1-24(2)30(27,28)18-10-11-23-21(17-18)19(20-7-4-5-9-22(20)29-23)8-6-12-26-15-13-25(3)14-16-26/h4-5,7-11,17H,6,12-16H2,1-3H3/b19-8-
SMIL CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C\CCN4CCN(C)CC4)\c2c1
IUPAC navn (9Z)-N,N-dimethyl-9-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyliden]thioxanthen-2-sulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 443.63
Mængde 100 mg
Formel vægt 443,1701 g/mol