Få mere at vide
Thiosultap natriumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiosultap Sodium Salt |
| Molekylær formel | C5H13NO6S4 • x(Na) |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Bisultap, Dimehypo, Dimehypo Jumbo, Sodium 2-Dimethylaminopropane-1,3-bisthiosulfonate, Disosultap, Molosultap, Sha Chong Shuang, Thiosultapsodium, S,S'-(2-(Dimethylamino)propane-1,3-diyl) Bis(O-hydrogen sulfothioate) Sodium Salt |
| SMIL | OS(SCC(N(C)C)CSS(O)(=O)=O)(=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.422299 |