Få mere at vide
Thiosultap natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30453155
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453155 100 mg
30453135 50 mg
30455709 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30453155 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT369560100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiosultap Sodium Salt
Molekylær formel C5H13NO6S4 • x(Na)
Mængde 100 mg
Synonym Bisultap, Dimehypo, Dimehypo Jumbo, Sodium 2-Dimethylaminopropane-1,3-bisthiosulfonate, Disosultap, Molosultap, Sha Chong Shuang, Thiosultapsodium, S,S'-(2-(Dimethylamino)propane-1,3-diyl) Bis(O-hydrogen sulfothioate) Sodium Salt
SMIL OS(SCC(N(C)C)CSS(O)(=O)=O)(=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 311.422299