Få mere at vide
Thiosultap sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiosultap-sodium |
| CAS | 52207-48-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Thiosultap-sodium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H11 N O6 S4 . 2 Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO6S4.2Na/c1-6(2)5(3-13-15(7,8)9)4-14-16(10,11)12;;/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | [Na+].[Na+].CN(C)C(CSS(=O)(=O)[O-])CSS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | disodium;2-(dimethylamino)-1,3-bis(sulfonatosulfanyl)propane |
| Vis mere |