Få mere at vide
Thiosultap sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309166
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309166 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309166 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17560500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiosultap-sodium
CAS 52207-48-4
Analyt- eller komponentnavne Thiosultap-sodium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H11 N O6 S4 . 2 Na
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C5H13NO6S4.2Na/c1-6(2)5(3-13-15(7,8)9)4-14-16(10,11)12;;/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].CN(C)C(CSS(=O)(=O)[O-])CSS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn disodium;2-(dimethylamino)-1,3-bis(sulfonatosulfanyl)propane
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 355.38
Mængde 1 ml
Formel vægt 354.9265 g/mol