Få mere at vide
Thiostrepton, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464517
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16464517 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 16464517 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0990
MedChemExpress Thiostrepton is a thiazole antibiotic which selectively inhibits FOXM1. FOXM1 binds to YAP/TEAD complex. YAP/TEAD/FOXM1 complex binding at regulatory regions of genes governing cell cycle may impact cell proliferation.
Thiostrepton is a thiazole antibiotic which selectively inhibits FOXM1. FOXM1 binds to YAP/TEAD complex. YAP/TEAD/FOXM1 complex binding at regulatory regions of genes governing cell cycle may impact cell proliferation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiostrepton
Fysisk form Powder
CAS 1393-48-2
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C72H85N19O18S5
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (75.08 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@@H](NC(C(NC([C@@H](NC(C(NC(C=C1)C2([H])O)[C@@H](C)CC)=O)C)=O)=C)=O)C)N[C@](C3=NC(C(NC(C(N/C(C4=N[C@]5([H])CS4)=C\C)=O)[C@H](O)C)=O)=CS3)(CCC(C6=NC(C(NC(C(NC(C(N)=O)=C)=O)=C)=O)=CS6)=N7)[C@@]7([H])C8=CSC([C@@]([C@H](OC(C9=CC([C@@H](O)C)=C1C2=N9)=O)C)([H])NC(C%10=CSC([C@](NC5=O)([H])[C@](C)(O)[C@H](O)C)=N%10)=O)=N8
Molekylvægt (g/mol) 1664.89
Formel vægt 1664.89
Procent renhed 95.0%