Få mere at vide
Thiosemicarbazid, TRC
Artikelnummer. 30392345
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30392345 1 g
1 options
Artikelnummer. 30392345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH6865001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiosemicarbazide
CAS 79-19-6
Molekylær formel CH5N3S
Mængde 1 g
Synonym 1-Amino-2-thiourea, 1-Aminothiourea, 2-Thiosemicarbazide, Aminohydrazinomethane-1-thione, Aminothiourea, Isothiosemicarbazide, N-Aminothiourea, NSC 2213, NSC 31792, TSC, TSZ, Thiasemicarbazide, Thiocarbamoylhydrazine, Thiosemicarbazide
InChI formel InChI=1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
SMIL NNC(=S)N
IUPAC navn aminothiourea
Molekylvægt (g/mol) 91.14
Formel vægt 91.0204